Få mere at vide
21-Chloro-9,11β-epoxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 18060190
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18060190 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060190 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
21-Chloro-9,11β-epoxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 83881-09-8
Analyt- eller komponentnavne 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H29 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (9beta,11beta,16alpha)-21-Chloro-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Furoate Imp. D (EP), mometasone impurity d
InChI formel InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c6occc6)C(=O)CCl
Molekylvægt (g/mol) 484.97
Mængde 25 mg
Formel vægt 484.1653 g/mol