missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Chloro-17Alpha-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9Beta,11Beta-oxido-16Alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione Mometasone Furoate Impurity D, TRC

Artikelnummer. 30041204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041204 100 mg
30040684 2.5 mg
30041123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366525100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83881-09-8
Molekylær formel C27 H29 Cl O6
Molekylvægt (g/mol) 484.97
Synonym (9β,11β,16α)-21-Chloro-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Furoate Imp. D (EP)
IUPAC navn [(1S,2S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-14-(2-chloroacetyl)-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl] furan-2-carboxylate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c6occc6)C(=O)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 484.1653
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.