missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Carboxy Dexamethasone, TRC

Artikelnummer. 17952905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952905 10 mg
17903115 100 mg
17960705 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17952905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF45850010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84449-15-0
Molekylær formel C22 H27 F O6
Molekylvægt (g/mol) 406.44
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-oic acid
IUPAC navn 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-acetic acid
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Carboxy Dexamethasone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO6/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(24)6-7-19(12,2)21(14,23)16(25)10-20(15,3)22(11,29)17(26)18(27)28/h6-7,9,11,14-16,25,29H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t11-,14+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 406.1792
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.