Få mere at vide
21-(Acetyloxy)-pregna-1,4,9(11),16-tetraene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-(Acetyloxy)-pregna-1,4,9(11),16-tetraene-3,20-dione |
| CAS | 37413-91-5 |
| Molekylær formel | C23H26O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,20-Dioxopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-yl Acetate, 21-Hydroxypregna-1,4,9(11),16-tetraene-3,20-dione 21-Acetate, 3,20-Dioxopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-yl Acetate. |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h7-10,12,17-18H,4-6,11,13H2,1-3H3/t17-,18-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,12,14,15-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.45 |
| Formel vægt | 366.1831 |