Få mere at vide
21-Acetyloxy Deschloromometasone Furoate 9,11-Epoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Acetyloxy Deschloromometasone Furoate 9,11-Epoxide |
| CAS | 109183-56-4 |
| Molekylær formel | C29H32O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32O8/c1-16-12-21-20-8-7-18-13-19(31)9-10-26(18,3)29(20)24(36-29)14-27(21,4)28(16,23(32)15-35-17(2)30)37-25(33)22-6-5-11-34-22/h5-6,9-11,13,16,20-21,24H,7-8,12,14-15H2,1-4H3 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c6occc6)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [14-(2-acetyloxyacetyl)-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl] furan-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.56 |
| Formel vægt | 508.2097 |