missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
21-(Acetyloxy)-3-ethoxy-17-hydroxypregna-3,5-diene-11,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-(Acetyloxy)-3-ethoxy-17-hydroxypregna-3,5-diene-11,20-dione |
| CAS | 1852-65-9 |
| Molekylær formel | C25H34O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Ethoxy-17,21-dihydroxy-pregna-3,5-diene-11,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-5-30-17-8-10-23(3)16(12-17)6-7-18-19-9-11-25(29,21(28)14-31-15(2)26)24(19,4)13-20(27)22(18)23/h6,12,18-19,22,29H,5,7-11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]4(C)CC(=O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC1 |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-3-ethoxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-11-oxo-2,7,8,9,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.53 |
| Formel vægt | 430.2355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?