missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Acetyl-17,21-dihydroxy-pregna-4,8-diene-3,11,20-trione, TRC

Artikelnummer. 30321645
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321645 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13309050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Acetyl-17,21-dihydroxy-pregna-4,8-diene-3,11,20-trione
CAS 1856-26-4
Molekylær formel C23 H28 O6
Mængde 50 mg
Synonym [2-[(10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] acetate, Pregna-4,8-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (6CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,17,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t17-,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2C3=C(C(=O)C[C@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C4CC3
IUPAC navn [2-[(10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 400.465
Formel vægt 400.189
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.