missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
21-Acetoxypregnenolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prebediolone Acetate |
| CAS | 566-78-9 |
| Molekylær formel | C23 H34 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 21-Acetoxypregnenolone, Pregn-5-en-20-one, 3β,21-dihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (3β)-21-(Acetyloxy)-3-hydroxypregn-5-en-20-one, 21-Acetoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-one, 21-Acetoxy-5-pregnen-3-ol-20-one, 21-Acetoxypregnenolone, 3-Hydroxy-21-acetoxy-5-pregnen-20-one, 3β-Hydr |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h4,16-20,25H,5-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.514 |
| Formel vægt | 374.246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?