Få mere at vide
21-Acetoxy-3Beta,17Alpha-dihydroxy-16Beta-methyl-5Alpha-pregnan-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Acetoxy-3beta,17alpha-dihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one |
| CAS | 21670-48-4 |
| Molekylær formel | C24H38O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha,16beta)-21-(Acetyloxy)-3,17-dihydroxy-16-methyl-pregnan-20-one, 3beta,17,21-Trihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h14,16-20,26,28H,5-13H2,1-4H3/t14-,16-,17?,18+,19-,20-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-[(5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.56 |
| Formel vægt | 406.2719 |