Få mere at vide
21-Acetoxy-11Beta-hydroxy-16Alpha,17Alpha-propylmethylenedioxpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Analyt- eller komponentnavne | 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36O7/c1-5-6-23-33-22-12-19-18-8-7-16-11-17(29)9-10-25(16,3)24(18)20(30)13-26(19,4)27(22,34-23)21(31)14-32-15(2)28/h9-11,18-20,22-24,30H,5-8,12-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23?,24+,25-,26-,27+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 472.2461 |
| Procent renhed | >95% |