Få mere at vide
Invitrogen™ 20X Bolt™ MES SDS Running Buffer
Artikelnummer. 13266499
Skift visning
Mængde:
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13266499 500 ml 500ml
13246499 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13266499 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B0002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til brug med Bolt™ Bis-Tris Plus geler, og fås i en række forskellige formater
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af dine små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold. Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt™ geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt™ geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt™ Bis-Tris Plus geler kommer i fire geltyper og formater med flere brønde. En Mini Gel Tank er påkrævet for brug af alle Bolt™ geler.
Bolt™ gelkørselstiderne kan variere afhængigt af den anvendte løbebuffertype.
Ordreinfo
Holdbarheden er 6 måneder, når den opbevares korrekt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES SDS Running Buffer
Koncentration 20X
Til brug med (udstyr) Bolt
Produktlinje Bolt
Mængde 500 ml