missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(20S)-Protopanaxadiol, TRC

Artikelnummer. 30417103
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417103 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8388655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (20S)-Protopanaxadiol
CAS 30636-90-9
Molekylær formel C30H52O3
Mængde 5 mg
Synonym Dammar-24-ene-3β,12β,20-triol, (20S)-Protopanaxadiol, 20(S)-APPD, 20-Epiprotopanaxadiol, (3β,12β)-Dammar-24-ene-3,12,20-triol
InChI formel InChI=1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-14-30(8,33)20-11-16-29(7)25(20)21(31)18-23-27(5)15-13-24(32)26(3,4)22(27)12-17-28(23,29)6/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
SMIL CC(=CCC[C@@](C)([C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@@H](C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@@H](C(C)(C)[C@@H]4CC[C@]32C)O)O)O)C
Molekylvægt (g/mol) 460.73
Formel vægt 460.3916
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.