Få mere at vide
(20S)-Hydroxyprednisolone, Mikromol™
Artikelnummer. 30049779
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049779 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049779 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0193.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(20S)-Hydroxyprednisolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (20S)-Hydroxyprednisolone
CAS 2299-46-9
Analyt- eller komponentnavne (20S)-Hydroxyprednisolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (20S)-Hydroxyprednisolone
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-18,22,24-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 362.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.2093 g/mol