Få mere at vide
(20S)-Hydroxyprednisolone, Mikromol™
Beskrivelse
(20S)-Hydroxyprednisolone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (20S)-Hydroxyprednisolone |
| CAS | 2299-46-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (20S)-Hydroxyprednisolone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (20S)-Hydroxyprednisolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-18,22,24-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |