Få mere at vide
(20R)-Protopanaxadiol, MedChemExpress
Beskrivelse
(20R)-Protopanaxadiol is a triterpenoid saponin metabolite of 20(R)-ginsenoside Rg3 in black ginseng. (20R)-Protopanaxadiol exhibits anti-tumor activity and cytotoxicity, and potently inhibits the growth of Helicobacter pylori.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (20R)-Protopanaxadiol |
| CAS | 7755-01-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H52O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (43.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.73 |
| Formel vægt | 460.73 |
| Vis mere |