Få mere at vide
(20R)-Hydroxyprednisolone, Mikromol™
Artikelnummer. 17973556
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17973556 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17973556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0193.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(20R)-Hydroxyprednisolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (20R)-Hydroxyprednisolone
CAS 15847-24-2
Analyt- eller komponentnavne (20R)-Hydroxyprednisolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (20R)-Hydroxyprednisolone
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-18,22,24-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 362.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.2093 g/mol