Få mere at vide
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050906
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050906 25 mg
30050382 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0222.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
CAS 145-15-3
Analyt- eller komponentnavne (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H32 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Progesterone Imp. C (EP), 20(R)-Hydroxy Progesterone, Progesterone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 316.2402 g/mol