Få mere at vide
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Mikromol™
Beskrivelse
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one |
| CAS | 145-15-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Progesterone Imp. C (EP), 20(R)-Hydroxy Progesterone, Progesterone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |