Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20mm Septa for Headspace Vials
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National 20mm Septa for Headspace Vials are designed for use with unlined 20mm crimp seals.
- PTFE/red rubber septa are resistant to coring and offer good resealing characteristics
- Gray butyl is an economical septum for low temperature applications
- PTFE/gray butyl septum provides increased chemical resistance
- PTFE/silicone septa offer excellent chemical resistance, resealing characteristics and low background. Use aluminum foil/silicone septa in extreme high temperature applications
- PurePak™ PTFE/silicone septa are packed in glass jars to maintain purity up to the point of use
Specifica
Specifica
| Oversigt | Aluminum Foil/White High Temp Silicone |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminum, Silicone |
| Septum | Aluminum Foil/White High Temp Silicone |
| Produktlinje | National |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?