Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm PP skruetætning, hvid, lukket top, 20-400 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11805070 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grå, Rød, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Pakningsstørrelse
11805070 Grå, Rød, Hvid PTFE/Butyl Pakke med 1000
11855060 Rød, Hvid Silikone/PTFE Pakke med 1000
12696785 Rød-orange, Klarhed, Hvid Naturgummi/TEF Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11805070
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 20 mm
  • Kombinationsforsegling
  • PP
  • Skruelåg
  • Hvid
  • Lukket top
  • 20-400 tråd
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Grå, Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Lukkestørrelse 20-400
Produkttype Skruelåg