Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 11588190 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Farve | Diameter (metrisk) Indvendig | Materiale | unitSize | Produkttype |
|---|---|---|---|---|---|
| 11588190 | Blå | 20 mm | Aluminium, blikplade, Tinplate | Pakke med 500 | - |
| 10035774 | Klar | 22,5 mm | Glass | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 10330925 | Ravgul | - | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 15726513 | Clear | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 13456946 | Klar | 22,5 mm | Glas | Pakke med 1000 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 10772707 | Gray, Silver | 20 mm | Chlorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum | Pakke med 100 | Hætte med blå klorbutyl/PTFE-forsegling |
| 10629105 | Blue, Silver | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Pakke med 100 | - |
| 10098374 | Klar | 22 mm | Glass | Pakke med 1000 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11991563 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11965703 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 10623633 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 1000 | Headspace Vial |
| 11905713 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 10776635 | Klar | 20 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit |
| 12450268 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 1000 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 12460268 | Klar | 30 mm | Glas | Pakke med 1000 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 12420268 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit |
| 12400278 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit |
| 10554095 | Silver | 20 mm | Aluminium | Pakke med 100 | - |
| 10713487 | Blå | 20 mm | Aluminium, blikplade, Tinplate | Pakke med 100 | - |
| 10147784 | Amber | 20 mm | PTFE, silikone, Silicone | Pakke med 100 | - |
| 10104424 | Klar | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 10337824 | Klar | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11513770 | Ravgul | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11583870 | Ravgul | 20 mm | Butyl | Pakke med 1000 | - |
| 10046074 | Blå | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate | Pakke med 100 | - |
| 11563770 | Klar | 30 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11553770 | Klar | 23 mm | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11543770 | Ravgul | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 | 22 mm krympeflaske med headspace |
| 11921573 | Klar | 18 mm | Glas | Pakke med 100 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 11911573 | Klar | 18 mm | Glas | Pakke med 100 | Headspace Vial |
| 11583760 | Klar | 22 mm | Glas | Pakke med 125 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 12440298 | Klar | 22 mm | Glas | Pakke med 1000 | 20 mm krympeflaske med topafstand |
| 10446502 | Sølv | 20 mm | Aluminium | Pakke med 1000 | - |
| 11311613 | Sølv | 20 mm | Aluminium | Pakke med 1000 | - |
| 12460298 | Sølv | 20 mm | Aluminium-PR | Pakke med 1000 | Pressure Release Crimp Cap |
| 10540373 | Grå, Rød, Sølv, Red, Silver | 20 mm | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Pakke med 100 | - |
| 12480278 | Grå, Rød, Sølv, Red, Silver | 20 mm | PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR | Pakke med 100 | - |
| 11925713 | Klar, Grå, Sølv, Gray, Silver | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum | Pakke med 100 | - |
| 12410298 | Klar, Grå, Sølv, Gray, Silver | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR | Pakke med 100 | - |
| 12400288 | Grå, Sølv, Silver | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum | Pakke med 100 | - |
| 10360885 | Grå, Sølv, Silver | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR | Pakke med 100 | - |
| 12410278 | Silver, Tan, White | - | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Pakke med 100 | Krympehætte |
| 10518785 | Brun, Hvid, Sølv, White, Silver | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR | Pakke med 100 | - |
| 10158034 | Klar, Blå Gennemsigtig, Guld, Blue Translucent, Gold | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 100 | - |
| 10076164 | Klar, Blå Gennemsigtig, Guld, Blue Translucent, Gold | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 100 | - |
| 12490288 | Klar, Blå Gennemsigtig, Sølv, Blue Translucent, Silver | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR | Pakke med 100 | - |
| 11568190 | Sølv | 20 mm | Aluminium | Pakke med 500 | - |
| 11578190 | Sølv | 20 mm | Blikplade | Pakke med 500 | Magnetisk krympehætte |
| 10338822 | Rød | 20 mm | Aluminium, Blikplade | Pakke med 500 | Komposit magnetisk krympehætte |
| 10185232 | Blå | 20 mm | PTFE, silikone, blik, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum | Pakke med 500 | - |
| 10339062 | Blå, Sølv, Silver | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 500 | - |
| 11548200 | Grå, Sølv, Silver | 20 mm | Brombutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum | Pakke med 500 | - |
| 11558200 | Blå, Sølv, Silver | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Pakke med 500 | - |
| 11588170 | Neutral | 20 mm | Polyethylen | Pakke med 250 | - |
| 15260349 | Rød, Naturlig, Natural | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate | Pakke med 500 | - |
| 15270349 | Rød, Sølv, Silver | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 500 | - |
| 12470268 | Gray | 20 mm | Brombutyl | Pakke med 1000 | - |
| 12490268 | Brun, Hvid, White | 20 mm | PTFE, silikone, Silicone | Pakke med 100 | - |
| 12450278 | Grå, Rød, Red | 20 mm | PTFE, gummi, Rubber | Pakke med 100 | - |
| 10348822 | Blå, Rød, Red | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate | Pakke med 500 | - |
| 12490278 | Sort, Grå, Gray | 20 mm | Butyl, PTFE, PTFE | Pakke med 100 | - |
| 10141442 | Sort | 20 mm | Gummi | Pakke med 100 | Septum |
| 11598190 | Gray | 20 mm | Bromobutyl | Pakke med 500 | - |
| 10258012 | Grå | 20 mm | Butyl | Pakke med 2000 | Septum |
| 10472722 | Grå | 20 mm | Chlorbutyl | Pakke med 1000 | Septum |
| 10207682 | Grå | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | Pakke med 1000 | Septum |
| 10513333 | Sort, Grå, Gray | 20 mm | Brombutyl, PTFE, PTFE | Pakke med 1000 | - |
| 10455012 | Rød | 20 mm | Silikone, aluminium, Aluminum | Pakke med 100 | - |
| 10574083 | - | 20 mm | Silikone, PTFE | Pakke med 100 | Septum |
| 11508200 | Blå | 20 mm | Silikone, PTFE | Pakke med 500 | Septum |
| 11593670 | Rød | 20 mm | Silikone, PTFE | Pakke med 100 | Septum |
| 10759843 | Rød, Blå, Blue | 20 mm | PTFE, silikone, Silicone | Pakke med 500 | - |
| 11518200 | Blå | 20 mm | PTFE, Silikone | Pakke med 500 | Septum |
| 11538200 | Hvid | 20 mm | PTFE, silikone, blik, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum | Pakke med 500 | - |
Beskrivelse
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Choose septa materials to meet your needs.
- Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
- Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
- Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
- The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blue |
| Oversigt | 20mm Composite Magnetic Crimp Cap, 8mm hole |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Farve | Blå |
| Materiale | Aluminium, blikplade, Tinplate |
| Lukningsmateriale | Aluminum, Tinplate |
| Lukketype | Crimp Cap (Magnetic, Open-Top) |
| Mængde | 500 |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Højde (metrisk) | 7 mm |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.