Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 11508200
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Blå, Rød
Blå, Sølv
Grå
Grå
Grå, Rød
Grå, Rød, Sølv
Grå, Sølv
Hvid
Klar
Klar, Blå Translucent, Guld
Klar, Blå Translucent, Sølv
Klar, Grå, Sølv
Neutral
Rød
Ravgul
Rød
Rød, Blå
Rød, Neutral
Rød, Sølv
Sølv
Sort
Sort, Grå
Sølv
Tan, Hvid
Tan, Hvid, Sølv
Produkttype:
20 mm Headspace Crimp-flaske
20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit
22 mm Headspace Crimp-flaske
Compsosit magnetisk krimphætte
Crimp
Crimp Cap
Headspace Vial
Låg med blå klorobutyl/PTFE-forsegling
Magnetisk krimphætte
Septum
Trykfrigivelses-krimphætte
Diameter (metrisk) Indvendig:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 500
73 product options available for selection
Product selection table with 73 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11508200 Blå Septum 20 mm Pakke med 500
10035774 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 125
10330925 Ravgul 20 mm Headspace Crimp-flaske - Pakke med 125
15726513 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 125
13456946 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 1000
10772707 Grå, Sølv Låg med blå klorobutyl/PTFE-forsegling 20 mm Pakke med 100
10629105 Blå, Sølv - 20 mm Pakke med 100
10098374 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22 mm Pakke med 1000
11991563 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 23 mm Pakke med 100
11965703 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 23 mm Pakke med 100
10623633 Klar Crimp 23 mm Pakke med 1000
11905713 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 23 mm Pakke med 100
10776635 Klar 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit 20 mm Pakke med 100
12450268 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 23 mm Pakke med 1000
12460268 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 30 mm Pakke med 1000
12420268 Klar 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit 23 mm Pakke med 100
12400278 Klar 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit 23 mm Pakke med 1000
10554095 Sølv - 20 mm Pakke med 100
10713487 Blå - 20 mm Pakke med 100
10147784 Ravgul - 20 mm Pakke med 100
10104424 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 125
10337824 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 125
11513770 Ravgul 20 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 125
11583870 Ravgul - 20 mm Pakke med 1000
10046074 Blå - 20 mm Pakke med 100
11563770 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 30 mm Pakke med 100
11553770 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 23 mm Pakke med 125
11543770 Ravgul 22 mm Headspace Crimp-flaske 22,5 mm Pakke med 125
11921573 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 18 mm Pakke med 100
11911573 Klar Headspace Vial 18 mm Pakke med 100
11583760 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22 mm Pakke med 125
12440298 Klar 20 mm Headspace Crimp-flaske 22 mm Pakke med 1000
10446502 Sølv - 20 mm Pakke med 1000
11311613 Sølv - 20 mm Pakke med 1000
12460298 Sølv Trykfrigivelses-krimphætte 20 mm Pakke med 1000
10540373 Grå, Rød, Sølv - 20 mm Pakke med 100
12480278 Grå, Rød, Sølv - 20 mm Pakke med 100
11925713 Klar, Grå, Sølv - 20 mm Pakke med 100
12410298 Klar, Grå, Sølv - 20 mm Pakke med 100
12400288 Grå, Sølv - 20 mm Pakke med 100
10360885 Grå, Sølv - 20 mm Pakke med 100
10518785 Tan, Hvid, Sølv - 20 mm Pakke med 100
10158034 Klar, Blå Translucent, Guld - 20 mm Pakke med 100
10076164 Klar, Blå Translucent, Guld - 20 mm Pakke med 100
12490288 Klar, Blå Translucent, Sølv - 20 mm Pakke med 100
11568190 Sølv - 20 mm Pakke med 500
11578190 Sølv Magnetisk krimphætte 20 mm Pakke med 500
11588190 Blå Crimp Cap 20 mm Pakke med 500
10338822 Rød Compsosit magnetisk krimphætte 20 mm Pakke med 500
10185232 Blå - 20 mm Pakke med 500
10339062 Blå, Sølv - 20 mm Pakke med 500
11548200 Grå, Sølv - 20 mm Pakke med 500
11558200 Blå, Sølv - 20 mm Pakke med 500
11588170 Neutral - 20 mm Pakke med 250
15260349 Rød, Neutral - 20 mm Pakke med 500
15270349 Rød, Sølv - 20 mm Pakke med 500
12470268 Grå - 20 mm Pakke med 1000
12490268 Tan, Hvid - 20 mm Pakke med 100
12450278 Grå, Rød - 20 mm Pakke med 100
10348822 Blå, Rød - 20 mm Pakke med 500
12490278 Sort, Grå - 20 mm Pakke med 100
10141442 Sort Septum 20 mm Pakke med 100
11598190 Grå - 20 mm Pakke med 500
10258012 Grå Septum 20 mm Pakke med 2000
10472722 Grå Septum 20 mm Pakke med 1000
10207682 Grå Septum 20 mm Pakke med 1000
10513333 Sort, Grå - 20 mm Pakke med 1000
10455012 Rød - 20 mm Pakke med 100
10574083 - Septum 20 mm Pakke med 100
11593670 Rød Septum 20 mm Pakke med 100
10759843 Rød, Blå - 20 mm Pakke med 500
11518200 Blå Septum 20 mm Pakke med 500
11538200 Hvid - 20 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 73 options available.
73 options
Artikelnummer. 11508200 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20ST3
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Vælg septa materialer, der opfylder dine behov.
  • Grå butylpropper er en økonomisk skillevæg til applikationer med lavere °temperatur (125 C) eller lavtryk.
  • Grå PTFE/Rød gummisepta er et økonomisk valg, hvor der ønskes en PTFE barriere.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa til generel analyse af flygtige stoffer.
  • Grå PTFE/støbt sort butyl-septa giver en mere positiv tætning mod tab af faste gasser.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerer baggrund fra ekstraherbare materialer eller udgasning af flygtige forurenende stoffer.
  • Black Rubber septum er et økonomisk valg til applikationer, hvor reducerede niveauer af dampgennemtrængning ønskes.
Usamlede bekvemmelighedssæt Nationale
og Chromacol Headspace usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse og inkluderer matchede mængder af hætteglas og sølvaluminiumsforseglinger med præmonterede skillevægge for ekstra bekvemmelighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 20 mm Crimp Caps
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Farve Blå
Materiale Silikone, PTFE
Septum Klar silikone/hvid PTFE
Lukketype Kun septum
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 3.0 mm
Højde (metrisk) 3 mm
Produkttype Septum
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.