Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 10623633| Artikelnummer. | Farve | Produkttype | Diameter (metrisk) Indvendig | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10623633 | Klar | Headspace Vial | 23 mm | Pakke med 1000 |
| 10035774 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 10330925 | Ravgul | 20 mm Headspace Crimp-flaske | - | Pakke med 125 |
| 15726513 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 13456946 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 1000 |
| 10772707 | Grå, Sølv | Låg med blå klorobutyl/PTFE-forsegling | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10629105 | Blå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10098374 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22 mm | Pakke med 1000 |
| 11991563 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 100 |
| 11965703 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 100 |
| 11905713 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 100 |
| 10776635 | Klar | 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12450268 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 1000 |
| 12460268 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 12420268 | Klar | 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit | 23 mm | Pakke med 100 |
| 12400278 | Klar | 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit | 23 mm | Pakke med 1000 |
| 10554095 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10713487 | Blå | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10147784 | Ravgul | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10104424 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 10337824 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 11513770 | Ravgul | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 11583870 | Ravgul | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10046074 | Blå | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11563770 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 30 mm | Pakke med 100 |
| 11553770 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 125 |
| 11543770 | Ravgul | 22 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 11921573 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 18 mm | Pakke med 100 |
| 11911573 | Klar | Headspace Vial | 18 mm | Pakke med 100 |
| 11583760 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22 mm | Pakke med 125 |
| 12440298 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22 mm | Pakke med 1000 |
| 10446502 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 11311613 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 12460298 | Sølv | Trykfrigivelses-krimphætte | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10540373 | Grå, Rød, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12480278 | Grå, Rød, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11925713 | Klar, Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12410298 | Klar, Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12400288 | Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10360885 | Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12410278 | Sølv, Tan, Hvid | Crimp Cap | - | Pakke med 100 |
| 10518785 | Tan, Hvid, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10158034 | Klar, Blå Translucent, Guld | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10076164 | Klar, Blå Translucent, Guld | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12490288 | Klar, Blå Translucent, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11568190 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11578190 | Sølv | Magnetisk krimphætte | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11588190 | Blå | Crimp Cap | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10338822 | Rød | Compsosit magnetisk krimphætte | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10185232 | Blå | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10339062 | Blå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11548200 | Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11558200 | Blå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11588170 | Neutral | - | 20 mm | Pakke med 250 |
| 15260349 | Rød, Neutral | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 15270349 | Rød, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 12470268 | Grå | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 12490268 | Tan, Hvid | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12450278 | Grå, Rød | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10348822 | Blå, Rød | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 12490278 | Sort, Grå | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10141442 | Sort | Septum | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11598190 | Grå | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10258012 | Grå | Septum | 20 mm | Pakke med 2000 |
| 10472722 | Grå | Septum | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10207682 | Grå | Septum | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10513333 | Sort, Grå | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10455012 | Rød | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11508200 | Blå | Septum | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11593670 | Rød | Septum | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10759843 | Rød, Blå | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11518200 | Blå | Septum | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11538200 | Hvid | - | 20 mm | Pakke med 500 |
Brug rabatkode 28170
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28170" for at få din tilbudspris.
Beschreibung
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
- Type 1 borosilikatglas
- Hætteglas af klare glas med 20 mm krympeforsegling er designet til at passe til de fleste headspace autosamplere
- Fladbunde hætteglas maksimerer opvarmningseffektiviteten, når de bruges med bund
- Hætteglas med rund bund håndteres lettere af robotarme, der løfter hætteglasset fra bakken
- Hætteglas med rund bund fordeler det indre tryk, der skabes ved høje temperaturer, hen over glasoverfladen
- Affaset kantfinish har en robust kant, der trykker ind i skillevæggen for en mere effektiv tætning
Kompatibilitet
- Fladbunde hætteglas har en længere hals til at passe med Carlo Erba™ og Agilent™ enheder
- Hætteglas med rund bund er designet til Perkin Elmer™ , Tekmar™ og Varian™ enheder
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | 10 ml; flad bund; Square Rim Crimp Top Vial |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 23 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 12.5 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Volumen (metrisk) i alt | 12.5 mL |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Mængde | 1000 |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Markeringssted | Nej |
| Volumen (metrisk) Brugbar | 10 mL |
| Til brug med (udstyr) | Carlo Erba™ og Agilent™ Enheder |
| Højde (metrisk) | 46 mm |
| Produkttype | Headspace Vial |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.