Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Beskrivelse
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
- Type 1 borosilicate glass
- Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
- Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
- Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
- Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
- Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
- Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
- Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Silver |
| Oversigt | 20mm Pressure Release Crimp Cap, 8mm hole |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Farve | Brun, Hvid, Sølv, White, Silver |
| Materiale | PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR |
| Septum | Tan PTFE/White Silicone |
| Lukningsmateriale | Aluminum-PR |
| Lukketype | Crimp Cap (Pressure Release) |
| Mængde | 100 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.