Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Autosamplerhætteglas til kromatografi
- Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 10472722| Artikelnummer. | Farve | Produkttype | Diameter (metrisk) Indvendig | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10472722 | Grå | Septum | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10035774 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 10330925 | Ravgul | 20 mm Headspace Crimp-flaske | - | Pakke med 125 |
| 15726513 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 13456946 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 1000 |
| 10772707 | Grå, Sølv | Låg med blå klorobutyl/PTFE-forsegling | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10629105 | Blå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10098374 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22 mm | Pakke med 1000 |
| 11991563 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 100 |
| 11965703 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 100 |
| 10623633 | Klar | Crimp | 23 mm | Pakke med 1000 |
| 11905713 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 100 |
| 10776635 | Klar | 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12450268 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 1000 |
| 12460268 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 12420268 | Klar | 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit | 23 mm | Pakke med 100 |
| 12400278 | Klar | 20 mm headspace crimp vial bekvemmelighedskit | 23 mm | Pakke med 1000 |
| 10554095 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10713487 | Blå | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10147784 | Ravgul | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10104424 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 10337824 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 11513770 | Ravgul | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 11583870 | Ravgul | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10046074 | Blå | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11563770 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 30 mm | Pakke med 100 |
| 11553770 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 23 mm | Pakke med 125 |
| 11543770 | Ravgul | 22 mm Headspace Crimp-flaske | 22,5 mm | Pakke med 125 |
| 11921573 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 18 mm | Pakke med 100 |
| 11911573 | Klar | Headspace Vial | 18 mm | Pakke med 100 |
| 11583760 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22 mm | Pakke med 125 |
| 12440298 | Klar | 20 mm Headspace Crimp-flaske | 22 mm | Pakke med 1000 |
| 10446502 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 11311613 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 12460298 | Sølv | Trykfrigivelses-krimphætte | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10540373 | Grå, Rød, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12480278 | Grå, Rød, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11925713 | Klar, Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12410298 | Klar, Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12400288 | Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10360885 | Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10518785 | Tan, Hvid, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10158034 | Klar, Blå Translucent, Guld | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10076164 | Klar, Blå Translucent, Guld | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12490288 | Klar, Blå Translucent, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11568190 | Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11578190 | Sølv | Magnetisk krimphætte | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11588190 | Blå | Crimp Cap | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10338822 | Rød | Compsosit magnetisk krimphætte | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10185232 | Blå | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10339062 | Blå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11548200 | Grå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11558200 | Blå, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11588170 | Neutral | - | 20 mm | Pakke med 250 |
| 15260349 | Rød, Neutral | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 15270349 | Rød, Sølv | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 12470268 | Grå | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 12490268 | Tan, Hvid | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 12450278 | Grå, Rød | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10348822 | Blå, Rød | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 12490278 | Sort, Grå | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10141442 | Sort | Septum | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11598190 | Grå | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 10258012 | Grå | Septum | 20 mm | Pakke med 2000 |
| 10207682 | Grå | Septum | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10513333 | Sort, Grå | - | 20 mm | Pakke med 1000 |
| 10455012 | Rød | - | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | Pakke med 100 |
| 11508200 | Blå | Septum | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11593670 | Rød | Septum | 20 mm | Pakke med 100 |
| 10759843 | Rød, Blå | - | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11518200 | Blå | Septum | 20 mm | Pakke med 500 |
| 11538200 | Hvid | - | 20 mm | Pakke med 500 |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Vælg septa materialer, der opfylder dine behov.
- Grå butylpropper er en økonomisk skillevæg til applikationer med lavere °temperatur (125 C) eller lavtryk.
- Grå PTFE/Rød gummisepta er et økonomisk valg, hvor der ønskes en PTFE barriere.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa til generel analyse af flygtige stoffer.
- Grå PTFE/støbt sort butyl-septa giver en mere positiv tætning mod tab af faste gasser.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerer baggrund fra ekstraherbare materialer eller udgasning af flygtige forurenende stoffer.
- Black Rubber septum er et økonomisk valg til applikationer, hvor reducerede niveauer af dampgennemtrængning ønskes.
Usamlede bekvemmelighedssæt Nationale
og Chromacol Headspace usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse og inkluderer matchede mængder af hætteglas og sølvaluminiumsforseglinger med præmonterede skillevægge for ekstra bekvemmelighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum til 20 mm Crimp Caps |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Farve | Grå |
| Materiale | Chlorbutyl |
| Lukketype | Kun septum |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 3.0 mm |
| Højde (metrisk) | 3 mm |
| Produkttype | Septum |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.