Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 10455012
Farve:
Amber
Blå
Blue, Silver
Blå
Blå, Rød, Red
Blå, Sølv, Silver
Brun, Hvid, Sølv, White, Silver
Brun, Hvid, White
Clear
Grå
Gray
Gray, Silver
Grå, Rød, Red
Grå, Rød, Sølv, Red, Silver
Grå, Sølv, Silver
Hvid
Klar
Klar, Blå Gennemsigtig, Guld, Blue Translucent, Gold
Klar, Blå Gennemsigtig, Sølv, Blue Translucent, Silver
Klar, Grå, Sølv, Gray, Silver
Neutral
Rød
Ravgul
Rød
Rød, Blå, Blue
Rød, Naturlig, Natural
Rød, Sølv, Silver
Sølv
Silver
Silver, Tan, White
Sort
Sort, Grå, Gray
Sølv
Diameter (metrisk) Indvendig:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Materiale:
Aluminium
Aluminium, Blikplade
Aluminium, blikplade, Tinplate
Aluminium-PR
Blikplade
Brombutyl
Brombutyl, PTFE, PTFE
Brombutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Butyl
Butyl, PTFE, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Glas
Glass
Gummi
PTFE, Silikone
PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, silikone, Silicone
PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum
PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, silikone, blik, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum
PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate
Polyethylen
Silikone, PTFE
Silikone, aluminium, Aluminum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 500
Type:
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
20 mm krympeflaske med topafstand
22 mm krympeflaske med headspace
Headspace Vial
Hætte med blå klorbutyl/PTFE-forsegling
Komposit magnetisk krympehætte
Krympehætte
Magnetisk krympehætte
Pressure Release Crimp Cap
Septum
Artikelnummer. 10455012
Brand: Thermo Scientific™ 20ASH3
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Choose septa materials to meet your needs.
  • Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
  • Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
  • Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
  • The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum for 20mm Crimp Caps
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Farve Rød
Materiale Silikone, aluminium, Aluminum
Lukketype Septum Only
Højde (metrisk) 1.5 mm
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3.0 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.