Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Beskrivelse
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Choose septa materials to meet your needs.
- Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
- Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
- Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
- The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Silver |
| Oversigt | 20mm Crimp Cap |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| Lukningsmateriale | Aluminum |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Mængde | 1000 |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.