Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 10337824
Farve:
Amber
Blå
Blue, Silver
Blå
Blå, Rød, Red
Blå, Sølv, Silver
Brun, Hvid, Sølv, White, Silver
Brun, Hvid, White
Clear
Grå
Gray
Gray, Silver
Grå, Rød, Red
Grå, Rød, Sølv, Red, Silver
Grå, Sølv, Silver
Hvid
Klar
Klar, Blå Gennemsigtig, Guld, Blue Translucent, Gold
Klar, Blå Gennemsigtig, Sølv, Blue Translucent, Silver
Klar, Grå, Sølv, Gray, Silver
Neutral
Rød
Ravgul
Rød
Rød, Blå, Blue
Rød, Naturlig, Natural
Rød, Sølv, Silver
Sølv
Silver
Silver, Tan, White
Sort
Sort, Grå, Gray
Sølv
Type:
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
20 mm krympeflaske med topafstand
22 mm krympeflaske med headspace
Headspace Vial
Hætte med blå klorbutyl/PTFE-forsegling
Komposit magnetisk krympehætte
Krympehætte
Magnetisk krympehætte
Pressure Release Crimp Cap
Septum
Diameter (metrisk) Indvendig:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Materiale:
Aluminium
Aluminium, Blikplade
Aluminium, blikplade, Tinplate
Aluminium-PR
Blikplade
Brombutyl
Brombutyl, PTFE, PTFE
Brombutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Butyl
Butyl, PTFE, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Glas
Glass
Gummi
PTFE, Silikone
PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, silikone, Silicone
PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum
PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, silikone, blik, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum
PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate
Polyethylen
Silikone, PTFE
Silikone, aluminium, Aluminum
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 500
Product Code. 10337824
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 10CV
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
  • Type 1 borosilicate glass
  • Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
  • Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
  • Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
  • Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
  • Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
  • Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
  • Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 20mm Headspace Crimp Vial
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 22,5 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 12 mL
Grundstil Round Bottom
Volumen (metrisk) i alt 12 mL
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 46 mm
Mængde 125
Type 20 mm krympeflaske med topafstand
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 10 mL
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.