Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Sølv, Magnetisk Cap, Samlet septum, Høj temperatur
Artikelnummer. 16308387 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Mørkerød, Klarhed, Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve unitSize
16308387 Mørkerød, Klarhed, Sølv Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 16308387
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • Ultra høj temperatur tætning
  • 20 mm
  • Krympehætte i stål
  • Sølv
  • 5 mm centerhul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Mørkerød, Klarhed, Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Stål
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Produkttype Crimp Cap