Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, sølv, headspace-hætte (trykudløserhætte), samlet septum
Product Code. 11835030 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Farve:
Beige, Hvid
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Grå
Mørkegrå
Sølv, Grå
Sølv, Hvid
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
3 mm
3.2 mm
Unit Size:
Pakke med 1000
Product Code. 11835030
Only null left
Add to basket
Add to basket
Trykudløserpakninger (Aluminium-PR) er designet til at åbne, når det indre tryk overstiger 3,0 0,±5 bar.
  • 20 mm
  • Kombinationsforsegling
  • aluminium
  • Headspace Cap
  • Center hul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale (liner) Butyl
Farve Mørkegrå
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Crimp Cap