Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, sølv, headspace-hætte (trykudløserhætte), samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Grå
Mørkegrå
Sølv, Grå
Sølv, Hvid
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
3 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Sølv, Grå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm Headspace-hætteglas |