Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, sølv, komplet afrivningshætte, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Grå
Grå
Mørkegrå
Sølv, Hvid, White
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/Aluminium
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Blå gennemsigtig, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |