Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, sølv, komplet afrivningshætte, samlet septum
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
Brand:  Fisherbrand™ 20 03 1569
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11835050
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Silicone/Aluminum
20 mm
Headspace
3 mm
Silver, White
Aluminum
100
Crimp Cap
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, sølv, komplet afrivningshætte, samlet septum > Silicone/Aluminum white/silver,3.0mm thickness,50° shore A