Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, sølv, komplet afrivningshætte, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Blå, Grå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Septum | Pharma-Fix-Septa |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Produkttype | Crimp Cap |