Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Farve:
Blå Transparent, Hvid, White
Blå, Grå, Gray
Grå
Mørkegrå
Tykkelse (metrisk):
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Blå, Grå, Gray |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Septum | Pharma-Fix-Septa |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |