Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Artikelnummer. 11825030 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Farve:
Blå Transparent, Hvid, White
Blå, Grå, Gray
Grå
Mørkegrå
Tykkelse (metrisk):
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Farve Tykkelse (metrisk) unitSize
11825030 PTFE/Butyl Blå, Grå, Gray 3 mm Pakke med 1000
11855030 PTFE/Butyl Grå 3 mm Pakke med 1000
11865030 Butyl Mørkegrå 3 mm Pakke med 1000
10666364 Silikone/PTFE Blå Transparent, Hvid, White 3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11825030
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Blå, Grå, Gray
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminum
Septum Pharma-Fix-Septa
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Produkttype Crimp Cap