Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Farve:
Blue Transparent, White
Blue, Gray
Dark Gray
Gray
Tykkelse (metrisk):
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silicone/PTFE |
| Farve | Blue Transparent, White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |