Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, sølv, aluminiumshætte, 10 mm centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11590505 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid
Blå, Hvid
Mørkegrå
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Sølv, Blå gennemsigtig, Hvid
Sølv, Blå, Grå
Sølv, Grå, Rød
Sølv, Hvid
Materiale (liner):
Butyl
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11590505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Kombinationsforsegling
  • aluminium
  • Kasket
  • li>Centerhul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Beige, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Type Crimp Cap