Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, rød, magnetisk bimetalhætte, 8 mm centerhul, samlet septum
Artikelnummer. p-7113975 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid, Rød
Blå gennemsigtig, Klarhed, Rød
Grå, Rød
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11825050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Lukning
  • Magnetisk
  • Bi-metal hætte
  • Rød
  • 8 mm centerhul
  • Kombinationsforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå gennemsigtig, Klarhed, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Bimetal
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Crimp Cap