Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, rød, magnetisk bimetalhætte, 8 mm centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Specifications
Specifications
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Beige, Hvid, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Bimetal |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3,2 mm |
| Produkttype | Crimp Cap |