Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, rød, magnetisk bimetalhætte, 8 mm centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid, Rød
Blå gennemsigtig, Klarhed, Rød
Grå, Rød
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
3 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 20 mm
- Lukning
- Magnetisk
- Bi-metal hætte
- Rød
- 8 mm centerhul
- Kombinationsforsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Grå, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Bi-metal |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |