Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, rød, magnetisk bimetalhætte, 8 mm centerhul, samlet septum
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11825050 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Hvid, Rød
Blå gennemsigtig, Klarhed, Rød
Grå, Rød
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11825050 Blå gennemsigtig, Klarhed, Rød Silikone/PTFE 3 mm Pakke med 1000
16398377 Grå, Rød PTFE/Butyl 3 mm -
12970981 Grå, Rød PTFE/Butyl 3 mm Pakke med 100
16388377 Beige, Hvid, Rød Silikone/PTFE 3,2 mm -
11368641 Beige, Hvid, Rød Silikone/PTFE 3,2 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11825050
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Lukning
  • Magnetisk
  • Bi-metal hætte
  • Rød
  • 8 mm centerhul
  • Kombinationsforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå gennemsigtig, Klarhed, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Bimetal
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Produkttype Crimp Cap