Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Green, Aluminum Cap, 10mm Center hole, Assembled septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Mørkegrå, grønlakeret, Green Lacquered
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Butyl |
| Farve | Mørkegrå, grønlakeret, Green Lacquered |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |