Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, guld, magnetisk hætte, 8 mm centerhul, samlet septum
Artikelnummer. p-7113974 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid, Guld
Blå, Grå, Guld
Blå, Hvid, Guld
Fløde, Rød, Guld lakeret
Grå, Guld
Grå, Rød, Guld lakeret
Guld, Blå gennemsigtig, Klarhed
Mørkegrå, Guld
Sort, guldlakeret, Gold Lacquered
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11798246
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Lukning
  • Magnetisk
  • Kasket
  • Guld
  • 8 mm centerhul
  • Kombinationsforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Blå, Grå, Guld
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Stål
Septum Pharma-Fix-Septa
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Crimp Cap