Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, guld, magnetisk hætte, 8 mm centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid, Guld
Blå, Grå, Guld
Blå, Hvid, Guld
Fløde, Rød, Guld lakeret
Grå, Guld
Grå, Rød, Guld lakeret
Guld, Blå gennemsigtig, Klarhed
Mørkegrå, Guld
Sort, guldlakeret, Gold Lacquered
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Blå, Grå, Guld |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Stål |
| Septum | Pharma-Fix-Septa |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |