Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympeforsegling, guld, magnetisk hætte, 8 mm centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11768246 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Hvid, Guld
Blå, Grå, Guld
Blå, Hvid, Guld
Fløde, Rød, Guld lakeret
Grå, Guld
Grå, Rød, Guld lakeret
Guld, Blå gennemsigtig, Klarhed
Mørkegrå, Guld
Sort, guldlakeret, Gold Lacquered
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11768246 Grå, Guld PTFE/Butyl 3 mm Pakke med 1000
11798246 Blå, Grå, Guld PTFE/Butyl 3 mm Pakke med 1000
12696775 Beige, Hvid, Guld Silikone/PTFE 3,2 mm Pakke med 1000
12626775 Fløde, Rød, Guld lakeret Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11845040 Mørkegrå, Guld Butyl 3 mm Pakke med 1000
11895040 Sort, guldlakeret, Gold Lacquered Viton 1A 1 mm Pakke med 1000
15294977 Grå, Rød, Guld lakeret PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
11805963 Guld, Blå gennemsigtig, Klarhed Silikone/PTFE 3 mm Pakke med 1000
11927071 Blå, Hvid, Guld Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11768246
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Lukning
  • Magnetisk
  • Kasket
  • Guld
  • 8 mm centerhul
  • Kombinationsforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Grå, Guld
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Stål
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Produkttype Crimp Cap