Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, guld, magnetisk hætte, 5 mm centerhul, samlet septum
Artikelnummer. p-7113896 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Klarhed, Guld
Blå, Grå, Guld
Grå, Guld
Mørkegrå, Guld
Sølv, Hvid, Guld
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10472804
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Lukning
  • Magnetisk
  • Kasket
  • Guld
  • 5 mm centerhul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå gennemsigtig, Klarhed, Guld
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Stål
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Crimp Cap