Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, guld, magnetisk hætte, 5 mm centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Klarhed, Guld
Blå, Grå, Guld
Grå, Guld
Mørkegrå, Guld
Sølv, Hvid, Guld
Materiale (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) |
| Farve | Blå, Grå, Guld |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Stål |
| Septum | Pharma-Fix-Septa |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |