Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, guld, aluminiumshætte, 10 mm centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Mørkegrå, Guld lakeret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Butyl |
| Farve | Mørkegrå, Guld lakeret |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Crimp Cap |