Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympehætte hætteglassæt, headspace, klart glas, aluminiumshætte, silikone/PTFE septum, forkrympet
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
12,2 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Markeringssted | Nej |