Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympehætte hætteglassæt, headspace, klart glas, aluminiumshætte, silikone/PTFE septum, forkrympet
Artikelnummer. 16318387 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
12.2 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16318387
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND20
  • Glas
  • Klar
  • 10 ml
  • Crimp Cap
  • Center hul
  • aluminium
  • Silikone/PTFE
  • 3,0 mm
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Almindelig
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 12.2 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 54.5 mm
Markeringssted Nej