Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympehætte
Artikelnummer. 12646765 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Almindelig
Blå lakeret
Blå lakeret
Grøn lakeret
Guld lakeret
Klarlakeret
Rødlakeret
Type:
Center afrivbar krympehætte
Centerhulskrympehætte
Komplet afrivningshætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12646765
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn lakeret
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminum
Mængde 100
Type Centerhulskrympehætte
Lukkestørrelse ND20